Learn More
2,2,2-Trifluoroethylamine, 98%
Codice prodotto. 11495686
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11495686 5 g 5g
11485686 1 g 1g
11405696 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11495686 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B20789.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 753-90-2 | C2H4F3N | 99.056 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 753-90-2
Formula molecolare C2H4F3N
Molecular Weight (g/mol) 99.056
Numero MDL MFCD00008132
InChI Key KIPSRYDSZQRPEA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,2,2-trifluoroethylamine, trifluoroethylamine, ethanamine, 2,2,2-trifluoro, 2,2,2-trifluoroethan-1-amine, 2-amino-1,1,1-trifluoroethane, ethylamine, 2,2,2-trifluoro, 2,2,2-trifluoro-ethylamine, 2,2,2-trifluorethanamin, trifluoro ethylamine, trifluoroethyl amine
PubChem CID 9773
IUPAC Name 2,2,2-trifluoroethanamine
SMILES C(C(F)(F)F)N
Specifica
Materiale o nome chimico 2,2,2-Trifluoroethylamine
Densità 1.245
Punti di ebollizione 36°C to 38°C
Punto d'infiammabilità −16°C (3°F)
Odore Amine-like
Indice di rifrazione 1.295
Quantità 5 g
Numero UN UN2733
Beilstein 1733204
Peso formulazione 99.06
Percent Purity 98%