Learn More
2,2,2-Trifluoroethylamine, 99.5%
Codice prodotto. 15700859 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
50 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15700859 50 g Bottiglia in vetro 50g
10753341 1 g Bottiglia in vetro 1g
10190422 10 g Bottiglia in vetro 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15700859 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 303500500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 753-90-2 | C2H4F3N | 99.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 753-90-2
Formula molecolare C2H4F3N
Molecular Weight (g/mol) 99.06
Numero MDL MFCD00008132
InChI Key KIPSRYDSZQRPEA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,2,2-trifluoroethylamine, trifluoroethylamine, ethanamine, 2,2,2-trifluoro, 2,2,2-trifluoroethan-1-amine, 2-amino-1,1,1-trifluoroethane, ethylamine, 2,2,2-trifluoro, 2,2,2-trifluoro-ethylamine, 2,2,2-trifluorethanamin, trifluoro ethylamine, trifluoroethyl amine
PubChem CID 9773
IUPAC Name 2,2,2-trifluoroethanamine
SMILES C(C(F)(F)F)N
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 2, 2-Trifluoroethylamine
CAS min. % 99.4
CAS max % 100.0
Colore Colorless
Densità 1.2400g/mL
Punti di ebollizione 37°C to 38°C
Punto d'infiammabilità -16°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99.4% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CF3CH2NH2
Indice di rifrazione 1.3000 to 1.302
Quantità 50 g
Gravità specifica 1.24
Peso formulazione 99.06
Percent Purity 99.50%
Forma fisica Liquid