Learn More
2,2,2-Trifluoroethylhydrazine, 65 wt% aqueous solution
Codice prodotto. 10422985 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10422985 5 g Bottiglia in vetro 5g
10212232 1 g Bottiglia in vetro 1g
10085153 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 10422985 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 365760050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
CAS: 5042-30-8 | C2H5F3N2 | 114.07 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5042-30-8 , 7732-18-5
Formula molecolare C2H5F3N2
Molecular Weight (g/mol) 114.07
Numero MDL MFCD00007622
InChI Key OPMFFAOEPFATTG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,2,2-trifluoroethyl hydrazine, 2,2,2-trifluoroethylhydrazine, 70 % in aqueous solution, 2,2,2-trifluoroethyl hydrazine in water, sntljqhjptadtauup@, acmc-20aoks, trifluoroethyl hydrazine, cf3ch2nhnh2, 2,2,2-trifluorethylhydrazine
PubChem CID 78740
IUPAC Name 2,2,2-trifluoroethylhydrazine
SMILES C(C(F)(F)F)NN
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 2, 2-Trifluoroethylhydrazine
Nota nome 70 wt% aqueous solution
CAS min. % 65.0, 25.0
CAS max % 75.0, 35.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.2940g/mL
Punto d'infiammabilità 42°C
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CF3CH2NHNH2
Indice di rifrazione 1.3600 to 1.364
Quantità 5 g
Gravità specifica 1.294
Peso formulazione 114.07
Percent Purity ≥65%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,2,2-Trifluoroethylhydrazine, 70 wt% aqueous solution
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.