Learn More
2,2,2-Trifluoroiodoethane, 99%
Codice prodotto. 11433398
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11433398 10 g 10g
11443398 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11433398 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A17804.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 353-83-3 | C2H2F3I | 209.938 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 353-83-3
Formula molecolare C2H2F3I
Molecular Weight (g/mol) 209.938
Numero MDL MFCD00001082
InChI Key RKOUFQLNMRAACI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-iodo-1,1,1-trifluoroethane, 2,2,2-trifluoroethyl iodide, trifluoroethyl iodide, ethane, 1,1,1-trifluoro-2-iodo, 1-iodo-2,2,2-trifluoroethane, 2,2,2-trifluoroiodoethane, cf3ch2i, unii-ca0j38we9z, 1,1,1-trifluoroiodoethane, 1,1,1-trifluoro-2-iodo-ethane
PubChem CID 67709
IUPAC Name 1,1,1-trifluoro-2-iodoethane
SMILES C(C(F)(F)F)I
Specifica
Materiale o nome chimico 2,2,2-Trifluoroiodoethane
Densità 2.142
Punti di ebollizione 53°C to 55°C
Indice di rifrazione 1.4009
Quantità 10 g
Beilstein 1733201
Sensibilità Light sensitive
Peso formulazione 209.94
Percent Purity 99%