Learn More
2,2,2-Triphenylacetic Acid, TRC
Codice prodotto. 30012137
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
500mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30012137 1 g 1g
30010192 500 mg 500mg
30007273 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30012137 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT8956951G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 595-91-5
Formula molecolare C20 H16 O2
Molecular Weight (g/mol) 288.34
Sinonimo Triphenylacetic acid, Benzeneacetic acid, α,α-diphenyl-, Acetic acid, triphenyl- (6CI,7CI,8CI), α,α-Diphenylbenzeneacetic acid, 2,2,2-Triphenylacetic acid, NSC 61, Triphenylacetic acid, Triphenylmethanecarboxylic acid, GI 179710X
IUPAC Name 2,2,2-triphenylacetic acid
SMILES OC(=O)C(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
Specifica
Materiale o nome chimico Triphenylacetic Acid
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C20H16O2/c21-19(22)20(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H,(H,21,22)
Peso formulazione 288.115