Learn More
2,2,3,3,3-Pentafluoro-1-propanol, 97%
Codice prodotto. 10790581 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10790581 5 g Bottiglia in vetro 5g
10043650 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo:Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato I del regolamento UE n. 517/2014 sui gas fluorurati ad effetto serra. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 10790581 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 303790050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativo:Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato I del regolamento UE n. 517/2014 sui gas fluorurati ad effetto serra. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 422-05-9 | C3H3F5O | 150.05 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 422-05-9
Formula molecolare C3H3F5O
Molecular Weight (g/mol) 150.05
Numero MDL MFCD00004673
InChI Key PSQZJKGXDGNDFP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,2,3,3,3-pentafluoro-1-propanol, pentafluoro-1-propanol, 1,1-dihydroperfluoropropanol, pfpoh, 2,2,3,3,3-pentafluoropropanol, 1h,1h-pentafluoropropanol, 1-propanol, 2,2,3,3,3-pentafluoro, 1h,1h-pentafluoropropanol-1, c2f5ch2oh, unii-epj1s961sn
PubChem CID 9872
IUPAC Name 2,2,3,3,3-pentafluoropropan-1-ol
SMILES C(C(C(F)(F)F)(F)F)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2,2,3,3,3-Pentafluoro-1-propanol
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Colore White to Yellow
Punti di ebollizione 81.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CF3CF2CH2OH
Indice di rifrazione 1.2880 to 1.2950
Quantità 5 g
Beilstein 01, IV, 1438
Peso formulazione 150.05
Percent Purity 97%
Forma fisica Powder, Crystals or Chunks