Learn More
2,2,3,3,3-Pentafluoropropyl acrylate, 97%
Codice prodotto. 11348385
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11348385 1 g 1g
11358385 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11348385 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L10343.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 356-86-5 | C6H5F5O2 | 204.10 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 356-86-5
Formula molecolare C6H5F5O2
Molecular Weight (g/mol) 204.10
Numero MDL MFCD00039257
InChI Key JDVGNKIUXZQTFD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,2,3,3,3-pentafluoropropyl acrylate, 1h,1h-pentafluoropropyl acrylate, 2-propenoic acid, 2,2,3,3,3-pentafluoropropyl ester, acmc-20aokp, acrylic acid=2,2,3,3,3-pentafluoropropyl ester, acrylic acid 2,2,3,3,3-pentafluoropropyl ester, 2-propenoic acid,2,2,3,3,3-pentafluoropropyl ester, 2,2,3,3,3-pentafluoropropyl acrylate stabilized with tbc, 2,2,3,3,3-pentafluoropropyl acrylate, contains 100 ppm 4-tert-butylcatechol as inhibitor
PubChem CID 67744
IUPAC Name 2,2,3,3,3-pentafluoropropyl prop-2-enoate
SMILES FC(F)(F)C(F)(F)COC(=O)C=C
Specifica
Materiale o nome chimico 2,2,3,3,3-Pentafluoropropyl acrylate
Densità 1.32
Punti di ebollizione 49°C to 50°C (100 mmHg)
Punto d'infiammabilità 23°C (73°F)
Odore Pungent
Formula lineare H2C=CHCO2CH2CF2CF3
Indice di rifrazione 1.336
Quantità 1 g
Numero UN UN3272
Beilstein 1779140
Peso formulazione 204.1
Percent Purity 97%