Learn More
2,2,3,3,3-Pentafluoropropylamine, 97%
Codice prodotto. 11363766
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11363766 1 g 1g
11373766 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11363766 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L16819.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-09-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 422-03-7 | C3H4F5N | 149.064 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 422-03-7
Formula molecolare C3H4F5N
Molecular Weight (g/mol) 149.064
Numero MDL MFCD00042459
InChI Key DPQNQLKPUVWGHE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 79002
IUPAC Name 2,2,3,3,3-pentafluoropropan-1-amine
SMILES C(C(C(F)(F)F)(F)F)N
Specifica
Materiale o nome chimico 2,2,3,3,3-Pentafluoropropylamine
Densità 1.4
Punti di ebollizione 49°C to 50°C
Punto d'infiammabilità >100°C (212°F)
Indice di rifrazione 1.297
Quantità 1 g
Numero UN UN2735
Beilstein 1743135
Sinonimo 2,2,3,3,3-pentafluoropropylamine, pentafluoropropylamine, acmc-1amc1, 1h,1h-pentafluoropropylamine, 2,2,3,3,3-penta-fluoropropylamine, 2,2,3,3,3-pentafluoro-propylamine, 2,2,3,3,3-pentafluoro-propyl amine, 1-propanamine,2,2,3,3,3-pentafluoro, 1-propanamine, 2,2,3,3,3-pentafluoro
Peso formulazione 149.06
Percent Purity 97%