Learn More
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluoro-1-butanol, 98%
Codice prodotto. 11448613
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
25g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11448613 10 g 10g
11444130 25 g 25g
11458613 50 g 50g
11468613 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11448613 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A10414.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 375-01-9 | C4H3F7O | 200.06 g/mol
It is employed as a halogenated solvent in electrospray liquid chromatography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
It is employed as a halogenated solvent in electrospray liquid chromatography.
Solubility
Not miscible or difficult to mix in water.
Notes
Store away from oxidizing agents. Keep the container tightly closed and place it in a cool, dry and well ventilated condition. Protect from electrostatic charges and keep away from ignition sources.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 375-01-9
Formula molecolare C4H3F7O
Molecular Weight (g/mol) 200.06
Numero MDL MFCD00004674
InChI Key WXJFKAZDSQLPBX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro-1-butanol, 1-butanol, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro, 1h,1h-heptafluorobutanol-1, 1h,1h-heptafluoro-1-butanol, 1,1-dihydroperfluorobutyl alcohol, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutanol, 1,1-dihydroperfluorobutanol, 1,1-h,h-heptafluorobutanol, perfluoro-1,1-dihydrobutanol, butanol, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro
PubChem CID 9776
IUPAC Name 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutan-1-ol
SMILES OCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluoro-1-butanol
Densità 1.596
Punti di ebollizione 95°C to 97°C
Punto d'infiammabilità 25°C (77°F)
Formula lineare CF3CF2CF2CH2OH
Indice di rifrazione 1.3
Quantità 10 g
Numero UN UN1987
Beilstein 1761907
Informazioni di solubilità Not miscible or difficult to mix in water.
Peso formulazione 200.06
Percent Purity 98%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluoro-1-butanol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluoro-1-butanol