Learn More
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluoro-1-iodobutane, 96%
Codice prodotto. 11346826
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11346826 5 g 5g
11336826 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11346826 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L04173.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 374-98-1 | C4H2F7I | 309.953 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 374-98-1
Formula molecolare C4H2F7I
Molecular Weight (g/mol) 309.953
Numero MDL MFCD00013719
InChI Key AFHPVXVEXINDFS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo heptafluorobutyl iodide, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro-1-iodobutane, butane, 1,1,1,2,2,3,3-heptafluoro-4-iodo, 1h,1h-heptafluorobutyl iodide, 1h,1h-heptafluoro-1-iodobutane, acmc-20aoko, 1-iodo-1h,1h-perfluorobutane, 1h,1h-heptafluoro-1-iodobutan, 1-iodo-2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutane
PubChem CID 67806
IUPAC Name 1,1,1,2,2,3,3-heptafluoro-4-iodobutane
SMILES C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)I
Specifica
Materiale o nome chimico 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluoro-1-iodobutane
Densità 2.054
Punti di ebollizione 91°C to 92°C
Punto d'infiammabilità None
Formula lineare CF3CF2CF2CH2I
Indice di rifrazione 1.3625
Quantità 5 g
Beilstein 1761927
Sensibilità Light sensitive
Peso formulazione 309.95
Percent Purity 96%