Learn More
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutylamine, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11383736
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11383736 1 g 1g
11393736 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 11383736 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L16776.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutylamine is used as pharmaceutical intermediates
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutylamine is used as pharmaceutical intermediates
Solubility
Soluble in water.
Notes
Store away from strong oxidizing agents. Keep container tightly closed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 374-99-2
Formula molecolare C4H4F7N
Molecular Weight (g/mol) 199.072
Numero MDL MFCD00014817
InChI Key WBGBQSRNXPVFDB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutylamine, 1h,1h-heptafluorobutylamine, heptafluorobutylamine, butylamine, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro, 1-butanamine, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro, 1h,1h-perfluorobutylamine, acmc-1af94, 1-butanamine,2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro
PubChem CID 67807
IUPAC Name 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutan-1-amine
SMILES C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)N
Specifica
Materiale o nome chimico 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutylamine
Punti di ebollizione 70°C to 71°C
Quantità 1 g
Numero UN UN2735
Beilstein 1761906
Peso formulazione 199.07
Percent Purity 97%