Learn More
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutylamine, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11393736
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11393736 5 g 5g
11383736 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 11393736 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L16776.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-11-2026
Aggiungi al carrello
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
CAS: 374-99-2 | Molecular Formula: C4H4F7N | Molecular Weight: 199.072 g/mol
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutylamine is used as pharmaceutical intermediates
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutylamine is used as pharmaceutical intermediates
Solubility
Soluble in water.
Notes
Store away from strong oxidizing agents. Keep container tightly closed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 374-99-2
Formula molecolare C4H4F7N
Molecular Weight (g/mol) 199.072
Numero MDL MFCD00014817
InChI Key WBGBQSRNXPVFDB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutylamine, 1h,1h-heptafluorobutylamine, heptafluorobutylamine, butylamine, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro, 1-butanamine, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro, 1h,1h-perfluorobutylamine, acmc-1af94, 1-butanamine,2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro
PubChem CID 67807
IUPAC Name 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutan-1-amine
SMILES C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)N
Spezifikation
Materiale o nome chimico 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutylamine
Densità 1.493
Punti di ebollizione 70°C to 71°C
Indice di rifrazione 1.304
Quantità 5 g
Numero UN UN2735
Beilstein 1761906
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Peso formulazione 199.07
Percent Purity 97%
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.