Learn More
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutylamine, 97%
Codice prodotto. 10222912 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10222912 1 g Bottiglia in vetro 1g
10792833 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10222912 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 368770010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 374-99-2 | C4H4F7N | 199.07 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 374-99-2
Formula molecolare C4H4F7N
Molecular Weight (g/mol) 199.07
Numero MDL MFCD00014817
InChI Key WBGBQSRNXPVFDB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 67807
IUPAC Name 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutan-1-amine
SMILES C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)N
Specifica
Materiale o nome chimico 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutylamine
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.4930g/mL
Punti di ebollizione 70°C to 71°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CF3CF2CF2CH2NH2
Indice di rifrazione 1.2960 to 1.298
Quantità 1 g
Gravità specifica 1.493
Sinonimo 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutylamine, 1h,1h-heptafluorobutylamine, heptafluorobutylamine, butylamine, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro, 1-butanamine, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro, 1h,1h-perfluorobutylamine, acmc-1af94, 1-butanamine,2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro
Peso formulazione 199.07
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutylamine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.