Learn More
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyraldehyde hydrate, tech.
Codice prodotto. 11334344
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11334344 5 g 5g
11324344 1 g 1g
11344344 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11334344 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L00875.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 375-02-0 | C4HF7O | 198.04 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 375-02-0
Formula molecolare C4HF7O
Molecular Weight (g/mol) 198.04
Numero MDL MFCD00039731
InChI Key IQJZGNJYXIIMGP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo heptafluorobutyraldehyde, butanal, heptafluoro, butyraldehyde, heptafluoro, heptafluorobutyraldehyde, tech., perfluorobutanal, perfluorobutyraldehyde, c3f7cho, heptafluoro-n-butyraldehyde, butanal,2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro
PubChem CID 67809
IUPAC Name 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutanal
SMILES FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyraldehyde hydrate
Indice di rifrazione 1.32
Quantità 5 g
Beilstein 1367365
Peso formulazione 198.04 (Anhydrous)
Grado Caratteristiche
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyraldehydehydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Heptafluorobutyraldehyde