Learn More
2,2,3,3-Tetrafluoro-1-propanol, 99+%
Codice prodotto. 10401111 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10401111 25 g Bottiglia in vetro 25g
10617674 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10401111 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 296380250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 76-37-9 | C3H4F4O | 132.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 76-37-9
Formula molecolare C3H4F4O
Molecular Weight (g/mol) 132.06
Numero MDL MFCD00004676
InChI Key NBUKAOOFKZFCGD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,2,3,3-tetrafluoro-1-propanol, 2,2,3,3-tetrafluoropropanol, 1h,1h,3h-tetrafluoro-1-propanol, 1-propanol, 2,2,3,3-tetrafluoro, tetrafluoropropyl alcohol, 2,2,3,3-tetrafluoropropyl alcohol, 1,1,3-trihydroperfluoro-1-propanol, unii-rno513716p, 1h,1h,3h-tetrafluoropropanol, wln: q1xffyff
PubChem CID 6441
IUPAC Name 2,2,3,3-tetrafluoropropan-1-ol
SMILES OCC(F)(F)C(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 2,2,3,3-Tetrafluoro-1-propanol
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Colore Colorless
Densità 1.4700g/mL
Punti di ebollizione 109°C
Punto d'infiammabilità 43°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare F2CHCF2CH2OH
Indice di rifrazione 1.3200 to 1.322
Quantità 25 g
Indice di Merck 15, 9351
Gravità specifica 1.47
Peso formulazione 132.06
Percent Purity 99+%
Forma fisica Liquid