Learn More
2,2,3,3-Tetramethoxybutane, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15294258
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
176798-33-7
C8H18O4
178.23
MFCD25458126
COEBCOIFCLAOFZ-UHFFFAOYSA-N
butane, 2,2,3,3-tetramethoxy
10856041
2,2,3,3-tetramethoxybutane
COC(C)(OC)C(C)(OC)OC
176798-33-7
C8H18O4
178.23
MFCD25458126
COEBCOIFCLAOFZ-UHFFFAOYSA-N
butane, 2,2,3,3-tetramethoxy
10856041
2,2,3,3-tetramethoxybutane
COC(C)(OC)C(C)(OC)OC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 2,2,3,3-Tetramethoxybutane
Punti di ebollizione 172.0°C to 174.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 178.23
Percent Purity 95%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,2,3,3-Tetramethoxybutane, 95%
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.