Learn More
2,2,3,3-Tetramethylsuccinonitrile, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Tetramethylsuccinonitrile |
| CAS | 3333-52-6 |
| Formula molecolare | C8 H12 N2 |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | 2,2,3,3-Tetramethylbutanedinitrile, Butanedinitrile','tetramethyl- (9CI), Succinonitrile','tetramethyl- (6CI,7CI,8CI), 2,2,3,3-Tetramethylbutanedinitrile, 2,2,3,3-Tetramethylsuccinonitrile, 2,3-Dicyano-2,3-dimethylbutane, NSC 39746, Tetramethylsuccinic acid |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H12N2/c1-7(2,5-9)8(3,4)6-10/h1-4H3 |
| SMILES | CC(C)(C#N)C(C)(C)C#N |
| IUPAC Name | 2,2,3,3-tetramethylbutanedinitrile |
| Molecular Weight (g/mol) | 136.194 |
| Peso formulazione | 136.1 |