Learn More
2-(2,3-dichlorophenyl)-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10653635
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10653635 5 g 5g
10382813 250 mg 250mg
10557563 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10653635 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SPB02181DE
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 13-11-2026
Identificatori chimici
CAS 257876-07-6
Formula molecolare C10H5Cl2NO2S
Molecular Weight (g/mol) 274.115
InChI Key ANTJCNIMRNBFMJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-2,3-dichlorophenyl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 2-2,3-dichloro-phenyl-thiazole-4-carboxylic acid, 2-2,3-dichlorophenyl thiazole-4-carboxylic acid, 4-thiazolecarboxylicacid, 2-2,3-dichlorophenyl
PubChem CID 2743987
IUPAC Name 2-(2,3-dichlorophenyl)-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Cl)Cl)C2=NC(=CS2)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(2, 3-Dichlorophenyl)-1, 3-thiazole-4-carboxylic acid
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 5 g
Peso formulazione 274.13
Percent Purity 97%