Learn More
2-(2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-yl)-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10666323
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10666323 1 g 1g
10291133 250 mg 250mg
10255904 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10666323 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SP00239DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-10-2026
Add to basket
Chemical Identifiers
CAS 690632-04-3
Formula molecolare C13H11NO3S
Molecular Weight (g/mol) 261.295
Numero MDL MFCD01313483
InChI Key DCXMMNGTUXDRND-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 2-2,3-dihydrobenzofuran-5-yl-4-methylthiazole-5-carboxylic acid, 2-2,3-dihydro-1-benzo b furan-5-yl-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 2-2,3-dihydrobenzo b furan-5-yl-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
PubChem CID 2798545
IUPAC Name 2-(2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl)-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
SMILES CC1=C(SC(=N1)C2=CC3=C(C=C2)OCC3)C(=O)O
Specifications
Materiale o nome chimico 2-(2, 3-Dihydro-1-benzofuran-5-yl)-4-methyl-1, 3-thiazole-5-carboxylic acid
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 261.3
Percent Purity 97%