Learn More
2-[2-(3-Oxobutyl)]-4-{4-[4-(4-methoxyphenyl)-piperazin-1-yl]-phenyl}-2,4-dihydro-[1,2,4-triazol-3-one, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-[2-(3-Oxobutyl)]-4-{4-[4-(4-methoxyphenyl)-piperazin-1-yl] |
| CAS | 250255-72-2 |
| Formula molecolare | C23 H27 N5 O3 |
| Quantità | 2 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C23H27N5O3/c1-18(29)11-12-28-23(30)27(17-24-28)21-5-3-19(4-6-21)25-13-15-26(16-14-25)20-7-9-22(31-2)10-8-20/h3-10,17H,11-16H2,1-2H3 |
| SMILES | COc1ccc(cc1)N2CCN(CC2)c3ccc(cc3)N4C=NN(CCC(=O)C)C4=O |
| IUPAC Name | 4-[4-[4-(4-methoxyphenyl)piperazin-1-yl]phenyl]-2-(3-oxobutyl)-1,2,4-triazol-3-one |
| Molecular Weight (g/mol) | 421.49 |
| Peso formulazione | 421.2114 |