Learn More
2,2,3-Trimethylbutane, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10133144 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10133144 5 g Bottiglia in vetro 5g
10685125 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Codice prodotto. 10133144 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 398620050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    74.90€
    68.90€ / 5g
    Risparmia 6.00€
    8% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-04-2027
Aggiungi al carrello
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
CAS: 464-06-2 | Molecular Formula: C7H16 | Molecular Weight: 100.2 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 464-06-2
Formula molecolare C7H16
Molecular Weight (g/mol) 100.2
Numero MDL MFCD00039846
InChI Key ZISSAWUMDACLOM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo triptan, triptane, butane, 2,2,3-trimethyl, unii-40v943jdgr, 2,3-trimethylbutane, butane,2,3-trimethyl, 2,2,3-trimethyl-butane, acmc-1ahi7, butane,2,2,3-trimethyl, 2,3,3-trimethylbutan-2-yl
PubChem CID 10044
IUPAC Name 2,2,3-trimethylbutane
SMILES CC(C)C(C)(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 2, 3-Trimethylbutane
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -25.0°C
Colore Colorless
Densità 0.6900g/mL
Punti di ebollizione 81.0°C
Punto d'infiammabilità −7°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3C(CH3)2CH(CH3)2
Indice di rifrazione 1.3880 to 1.3900 (20°C, 589nm)
Quantità 5 g
Gravità specifica 0.69
Peso formulazione 100.2
Percent Purity 99%
Grado Ultrapuro
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,2,3-Trimethylbutane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P331-NON provocare il vomito.