Learn More
2,2,4,4-Tetrafluoro-1,3-dithietane, 97%
Codice prodotto. 11447244
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11447244 50 g 50g
11437244 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11447244 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B21620.18
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 1717-50-6 | C2F4S2 | 164.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1717-50-6
Formula molecolare C2F4S2
Molecular Weight (g/mol) 164.14
Numero MDL MFCD00053538
InChI Key MPOCEMBRPHOCMK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tetrafluoro-1,3-dithietane, pubchem3989, acmc-1budt, 1, 2,2,4,4-tetrafluoro, 2,4,4-tetrafluoro-1,3-dithietane, 1,3-dithietane,2,2,4,4-tetrafluoro, 2,2,4,4-tetrafluoro-1,3-dithietane
PubChem CID 74392
IUPAC Name 2,2,4,4-tetrafluoro-1,3-dithietane
SMILES FC1(F)SC(F)(F)S1
Specifica
Materiale o nome chimico 2,2,4,4-Tetrafluoro-1,3-dithietane
Densità 1.6
Punti di ebollizione 47°C to 49°C
Punto d'infiammabilità 36°C (96°F)
Odore Unpleasant
Indice di rifrazione 1.393
Quantità 50 g
Numero UN UN1993
Peso formulazione 164.14
Percent Purity 97%