Learn More
2,2',4,4'-Tetrahydroxybenzophenone, 98+%
Codice prodotto. 11493933
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11493933 25 g 25g
11403943 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11493933 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A10237.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 131-55-5 | C13H10O5 | 246.218 g/mol
2,2',4,4'-Tetrahydroxybenzophenone is used as the raw material of ultraviolet absorbers in cosmetics, plastics, resins and rubber. It is used as pharmaceutical intermediates and light-sensitive materials. It is also used as pharmaceutical adjuvant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2,2′,4,4′-Tetrahydroxybenzophenone is used as the raw material of ultraviolet absorbers in cosmetics, plastics, resins and rubber. It is used as pharmaceutical intermediates and light-sensitive materials. It is also used as pharmaceutical adjuvant.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Store away from oxidizing agents. Store in a cool, dry condition in well sealed containers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 131-55-5
Formula molecolare C13H10O5
Molecular Weight (g/mol) 246.218
Numero MDL MFCD00002278
InChI Key WXNRYSGJLQFHBR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,2',4,4'-tetrahydroxybenzophenone, bis 2,4-dihydroxyphenyl methanone, benzophenone-2, uvinol d-50, uvinul d-50, methanone, bis 2,4-dihydroxyphenyl, 2,4,2',4'-tetrahydroxybenzophenone, unii-prr8k3h9vn, 2,2',4,4'-tetrehydroxybenzophenone, prr8k3h9vn
PubChem CID 8571
IUPAC Name bis(2,4-dihydroxyphenyl)methanone
SMILES C1=CC(=C(C=C1O)O)C(=O)C2=C(C=C(C=C2)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2,2',4,4'-Tetrahydroxybenzophenone
Punto di fusione 198°C to 203°C
Densità 1.216
Quantità 25 g
Beilstein 1914746
Informazioni di solubilità Slightly soluble in water.
Peso formulazione 246.22
Percent Purity ≥98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,2',4,4'-Tetrahydroxybenzophenone
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,2,4,4-Tetrahydroxybenzophenone