Learn More
2,2',4,4'-Tetrahydroxybenzophenone, TRC
Codice prodotto. 17982665
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
17982665 5 g 5g
17913725 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17982665 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT2959005G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 131-55-5
Formula molecolare C13 H10 O5
Molecular Weight (g/mol) 246.2155
Sinonimo Benzophenone, 2,2',4,4'-tetrahydroxy- (6CI,8CI), Bis(2,4-dihydroxyphenyl)methanone, 2,2',4,4'-Tetrahydroxy diphenyl ketone, 2,2',4,4'-Tetrahydroxybenzophenone, 2,4,2',4'-Tetrahydroxybenzophenone, BP 2, Benzophenone 2, Dainsorb P 6, Eversorb 51, NSC 38556, SUV 1, Seesorb 106, Sumisorb 150, T 0118, Uvinul 3050, Uvinul D 50
IUPAC Name bis(2,4-dihydroxyphenyl)methanone
SMILES Oc1ccc(C(=O)c2ccc(O)cc2O)c(O)c1
Specifica
Materiale o nome chimico 2,2',4,4'-Tetrahydroxybenzophenone
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C13H10O5/c14-7-1-3-9(11(16)5-7)13(18)10-4-2-8(15)6-12(10)17/h1-6,14-17H
Peso formulazione 246.0528
Percent Purity >95%