Learn More
2,2,4,4-Tetramethyl-1,3-cyclobutanediol, TRC
Codice prodotto. 30451854
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30451854 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30451854 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT889765500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2,4-Dihydroxy-1,1,3,3-tetramethylcyclobutane
CAS 3010-96-6
Formula molecolare C8 H16 O2
Quantità 500 mg
Sinonimo 2,2,4,4-Tetramethyl-1,3-cyclobutanediol, 1,3-Dihydroxy-2,2,4,4-tetramethylcyclobutane, 2,2,4,4-Tetramethyl-1,3-cyclobutandiol, 2,4-Dihydroxy-1,1,3,3-tetramethylcyclobutane, NSC 46473, Tetramethyl-1,3-cyclobutanediol, 1,3-Cyclobutanediol','2,2,4,4-tetramethyl-
InChI Formula InChI=1S/C8H16O2/c1-7(2)5(9)8(3,4)6(7)10/h5-6,9-10H,1-4H3
SMILES CC1(C)C(O)C(C)(C)C1O
IUPAC Name 2,2,4,4-tetramethylcyclobutane-1,3-diol
Molecular Weight (g/mol) 144.211
Peso formulazione 144.115