Learn More
2,2,4,4-Tetramethylcyclohexanecarboxylic Acid, TRC
Codice prodotto. 30457203
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
25 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30457203 10 mg 10mg
30457031 25 mg 25mg
30453316 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 30457203 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCT82425510MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico 2,2,4,4-Tetramethylcyclohexanecarboxylic Acid
Nomi componenti o analita 2,2,4,4-Tetramethylcyclohexanecarboxylic Acid
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C11 H20 O2
InChI Formula InChI=1S/C11H20O2/c1-10(2)6-5-8(9(12)13)11(3,4)7-10/h8H,5-7H2,1-4H3,(H,12,13)
Tipo di soluzione Neat
SMILES CC1(C)CCC(C(=O)O)C(C)(C)C1
IUPAC Name 2,2,4,4-tetramethylcyclohexane-1-carboxylic acid
Industry Type Pharmaceutical
Molecular Weight (g/mol) 184.275
Quantità 10 mg
Peso formulazione 184.146