Learn More
2-(2,4,5-Trichlorophenoxy)propionic Acid, TRC
Codice prodotto. 30450079
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
Dimensione della confezione:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30450079 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30450079 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT7744602.5G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Fenoprop
CAS 93-72-1
Formula molecolare C9 H7 Cl3 O3
Quantità 2.5 g
Sinonimo Propanoic acid','2-(2,4,5-trichlorophenoxy)-, Propionic acid','2-(2,4,5-trichlorophenoxy)- (8CI), 2-(2,4,5-Trichlorophenoxy)propanoic acid, (±)-2-(2,4,5-Trichlorophenoxy)propionic acid, (±)-Fenoprop, (±)-Silvex, 2,4,5-TCPP, 2,4,5-TCPPA, 2,4,5-TP, 2,4,5-Trichlorophenoxypropanoic acid, 2,4,5-Trichlorophenoxypropionic acid, 2-(2,4,5-Trichlorophenoxy)propionic acid, 2-(2',4',5'-Trichloro-phenoxy)-propionic acid, Color-Set, Fenoprop, Fenormone, Fruitone T, Kurosal G, Phenoprop, Silvex, Silvi-Rhap, Sta-fast, α-(2,4,5-Trichlorophenoxy)propionic acid
InChI Formula InChI=1S/C9H7Cl3O3/c1-4(9(13)14)15-8-3-6(11)5(10)2-7(8)12/h2-4H,1H3,(H,13,14)
SMILES CC(Oc1cc(Cl)c(Cl)cc1Cl)C(=O)O
IUPAC Name 2-(2,4,5-trichlorophenoxy)propanoic acid
Molecular Weight (g/mol) 269.51
Peso formulazione 267.9461