Learn More
2-(2,4-Dihydroxybenzoyl)benzoic Acid, Mikromol™
Codice prodotto. 30459373
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30459373 4 x 25 mg -
17923146 25 mg 25mg
17971346 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30459373 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0133.0400254AMP
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-(2,4-Dihydroxybenzoyl)benzoic Acid, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(2,4-Dihydroxybenzoyl)benzoic Acid
CAS 2513-33-9
Nomi componenti o analita 2-(2,4-Dihydroxybenzoyl)benzoic Acid
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C14 H10 O5
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo Fluorescein Sodium Imp. C (EP), Fluorescein Imp. C (EP), Fluorescein USP Related Compound C, Fluorescein USP RC C, 2-(2,4-Dihydroxybenzoyl)benzoic Acid, Fluorescein Related Compound C, Fluorescein Sodium Impurity C, Fluorescein Impurity C
InChI Formula InChI=1S/C14H10O5/c15-8-5-6-11(12(16)7-8)13(17)9-3-1-2-4-10(9)14(18)19/h1-7,15-16H,(H,18,19)
Tipo di soluzione Neat
SMILES OC(=O)c1ccccc1C(=O)c2ccc(O)cc2O
IUPAC Name 2-(2,4-dihydroxybenzoyl)benzoic acid
Molecular Weight (g/mol) 258.23
Quantità 4 x 25 mg
Peso formulazione 258.0528 g/mol