Learn More
2-[2-(4-Fluorophenyl)-2-oxo-1-phenyl-d5-ethyl]-4-methyl-3-oxo-pentanoic Acid, (2-Benzyloxy-phenyl)-amide, TRC
Codice prodotto. 30389317
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
Dimensione della confezione:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30389317 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30389317 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCF5957361MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-[2-(4-Fluorophenyl)-2-oxo-1-phenyl-d5-ethyl]-4-methyl-3-ox
CAS 1020719-43-0
Formula molecolare C33 2H5 H25 F N O4
Quantità 1 mg
InChI Formula InChI=1S/C33H30FNO4/c1-22(2)31(36)30(29(24-13-7-4-8-14-24)32(37)25-17-19-26(34)20-18-25)33(38)35-27-15-9-10-16-28(27)39-21-23-11-5-3-6-12-23/h3-20,22,29-30H,21H2,1-2H3,(H,35,38)/i4D,7D,8D,13D,14D
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(C(C(=O)Nc2ccccc2OCc3ccccc3)C(=O)C(C)C)C(=O)c4ccc(F)cc4)c([2H])c1[2H]
IUPAC Name 2-[2-(4-fluorophenyl)-2-oxo-1-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)ethyl]-4-methyl-3-oxo-N-(2-phenylmethoxyphenyl)pentanamide
Molecular Weight (g/mol) 528.62
Peso formulazione 528.2473