Learn More
2,2,4-Trimethyl-1,3-dioxolane, TRC
Codice prodotto. 30453609
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30453609 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30453609 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT896590250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2,2,4-Trimethyl-1,3-dioxolane
CAS 1193-11-9
Formula molecolare C6H12O2
Quantità 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C6H12O2/c1-5-4-7-6(2,3)8-5/h5H,4H2,1-3H3
SMILES CC1COC(O1)(C)C
IUPAC Name 2,2,4-trimethyl-1,3-dioxolane
Molecular Weight (g/mol) 116.15
Peso formulazione 116.0837