Learn More
2,2,4-Trimethyl-1,3-dioxolane, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2,2,4-Trimethyl-1,3-dioxolane |
| CAS | 1193-11-9 |
| Formula molecolare | C6H12O2 |
| Quantità | 2.5 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H12O2/c1-5-4-7-6(2,3)8-5/h5H,4H2,1-3H3 |
| SMILES | CC1COC(O1)(C)C |
| IUPAC Name | 2,2,4-trimethyl-1,3-dioxolane |
| Molecular Weight (g/mol) | 116.15 |
| Peso formulazione | 116.0837 |