Learn More
2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol-d6, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol-d6 |
| CAS | 2512193-15-4 |
| Formula molecolare | C8H12D6O2 |
| Quantità | 25 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H18O2/c1-6(2)7(10)8(3,4)5-9/h6-7,9-10H,5H2,1-4H3/i3D3,4D3 |
| SMILES | OC(C(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])CO)C(C)C |
| IUPAC Name | 4-methyl-2,2-bis(methyl-d3)pentane-1,3-diol |
| Molecular Weight (g/mol) | 152.26 |
| Peso formulazione | 152.17 |