Learn More
2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol Diisobutyrate-d14, TRC
Codice prodotto. 30457041
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
1mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30457041 1 mg 1mg
30455684 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30457041 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT7981211MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol Diisobutyrate-d14
Formula molecolare C16 D14 H16 O4
Quantità 1 mg
InChI Formula InChI=1S/C16H30O4/c1-10(2)13(20-15(18)12(5)6)16(7,8)9-19-14(17)11(3)4/h10-13H,9H2,1-8H3/i3D3,4D3,5D3,6D3,11D,12D
SMILES [2H]C([2H])([2H])C([2H])(C(=O)OCC(C)(C)C(OC(=O)C([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C(C)C)C([2H])([2H])[2H]
IUPAC Name [2,2,4-trimethyl-3-[2,3,3,3-tetradeuterio-2-(trideuteriomethyl)propanoyl]oxypentyl] 2,3,3,3-tetradeuterio-2-(trideuteriomethyl)propanoate
Molecular Weight (g/mol) 300.493
Peso formulazione 300.302