Learn More
2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol monoisobutyrate, 99%, Honeywell™
Sfoglia Tutto Solstice Research Chemicals ProdottiDescrizione
- Forniamo reagenti e sostanze chimiche di laboratorio di alta qualità per laboratori analitici e chimici:
solventi – ACS per uso specifico (HPLC), ACS per uso generico, solventi per istologia e di grado reagente per sintesi chimica e altre applicazioni industriali.
Sostanze inorganiche – Sintesi chimica e chimica inorganica, inclusi acidi e basi essenziali, sali, metalli ed elementi e reagenti per reazioni chimiche.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol monoisobutyrate |
| Punto di fusione | -50°C |
| Colore | Colorless |
| Densità | 0.95g/mL at 25°C |
| Punti di ebollizione | 255°C |
| Punto di combustione | 388°C |
| Imballaggio | Stainless steel can |
| Formula lineare | (CH3)2CHCH[O(R)]C(CH3)2CH2O(R), R=-COCH(CH3)2 or H |
| Quantità | 20 L |
| Numero UN | NONH for all modes of transport |
| Vedi altri risultati |