Learn More
2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol, TRC
Codice prodotto. 30456939
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
Dimensione della confezione:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30456939 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30456939 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT796570100G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol
CAS 144-19-4
Formula molecolare C8 H18 O2
Quantità 100 g
Sinonimo 2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol, 2,2,4-Trimethylpentan-1,3-diol, Nexcoat 795, NSC 6368, TMPD (alcohol), 2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol, NSC 6368, Nexcoat 795, TMPD (Alcohol)
InChI Formula InChI=1S/C8H18O2/c1-6(2)7(10)8(3,4)5-9/h6-7,9-10H,5H2,1-4H3
SMILES CC(C)C(O)C(C)(C)CO
IUPAC Name 2,2,4-trimethylpentane-1,3-diol
Molecular Weight (g/mol) 146.227
Peso formulazione 146.1307