Learn More
2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediolmono(2-methylpropanoate), 98+%
Codice prodotto. 10771832 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
2.50kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10771832 500 g Bottiglia in vetro 500g
10589993 2.5 kg Bottiglia in vetro 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10771832 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 422015000
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 25265-77-4 | C12H24O3 | 216.32 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 25265-77-4
Formula molecolare C12H24O3
Molecular Weight (g/mol) 216.32
Numero MDL MFCD00148967
InChI Key DAFHKNAQFPVRKR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo texanol, 2,2,4-trimethyl-1,3-pentanediol monoisobutyrate, chissocizer cs 12, propanoic acid, 2-methyl-, 3-hydroxy-2,2,4-trimethylpentyl ester, 2,2,4-trimethylpentane-1,3-diol monoisobutyrate, 3-hydroxy-2,2,4-trimethylpentyl isobutyrate, ccris 8966, isobutyraldehyde tishchenko trimer, propanoic acid, 2-methyl-, monoester with 2,2,4-trimethyl-1,3-pentanediol, 2,2,4-trimethyl-1,3-pentanediolmono 2-methylpropanoate
PubChem CID 6490
IUPAC Name (3-hydroxy-2,2,4-trimethylpentyl) 2-methylpropanoate
SMILES CC(C)C(C(C)(C)COC(=O)C(C)C)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediolmono(2-methylpropanoate)
CAS min. % 98.0
CAS max % 100.0
Densità 0.9500g/mL
Punti di ebollizione 244.0°C
Punto d'infiammabilità 114°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98% min. (sum two isomers) (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.4400 to 1.4420
Quantità 500 g
Gravità specifica 0.95
Viscosità 16 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 216.32
Percent Purity 98+%
Forma fisica Liquid