Learn More
2,2,4-Trimethylpentane, 99.5%, for analysis
Codice prodotto. 10541111 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
25 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Metal Drum
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
25L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10541111 1 L Bottiglia in vetro 1L
10551111 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
10677364 25 L Metal Drum 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Codice prodotto. 10541111 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 265440010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    82.40€
    80.00€ / 1L
    Risparmia 2.40€
    2% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-11-2026
Aggiungi al carrello
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
CAS: 540-84-1 | C8H18 | 114.232 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 540-84-1
Formula molecolare C8H18
Molecular Weight (g/mol) 114.232
Numero MDL MFCD00008943
InChI Key NHTMVDHEPJAVLT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo isooctane, isobutyltrimethylmethane, pentane, 2,2,4-trimethyl, iso-octane, 2,4,4-trimethylpentane, unii-qab8f5669o, ch3 2chch2c ch3 3, 2, 2, 4-trimethylpentane, i-octane, isobutyltrimethylethane
PubChem CID 10907
ChEBI CHEBI:62805
IUPAC Name 2,2,4-trimethylpentane
SMILES CC(C)CC(C)(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 2, 4-Trimethylpentane
Punto di fusione -107.0°C
CAS min. % 99.4
CAS max % 100.0
Densità 0.6900g/mL
Quantità 1 L
Punto d'infiammabilità −12°C
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Bottiglia in vetro
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione 1.3915
Residuo dopo l'evaporazione 0.001% max.
Intervallo percentuale saggio 99.50%
Gravità specifica 0.69
Formula lineare (CH3)2CHCH2C(CH3)3
Viscosità 0.51 mPa.s (22°C)
Acqua 0.01% max. (Coulometric)
Beilstein 01, IV, 439
Indice di Merck 15, 5239
Punti di ebollizione 98.0°C to 99.0°C
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slightly soluble in alcohol, soluble in benzene, toluene, xylene, chloroform,, dmf, ether, ccl4 and cs2, miscible with acetone, soluble in oils except castor oil
Peso formulazione 114.23
Percent Purity 99.5%
Grado Analytical
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,2,4-Trimethylpentane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P331-NON provocare il vomito.