Specifica
| Materiale o nome chimico | 2, 2, 4-Trimethylpentane |
| Punto di fusione | -107.0°C |
| Nota nome | 99% |
| Absorbance | 0.01 max. at 250nm, 0.01 max. at 400nm, 0.04 max. at 240nm, 0.1 max. at 230nm, 0.2 max. at 220nm, 1 max. at 210nm |
| CAS min. % | 98.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Densità | 0.6900g/mL |
| Quantità | 500 mL |
| Punto d'infiammabilità | −12°C |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- 2,2,4-Trimethylpentane
- Pericolo
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P331-NON provocare il vomito.