Codice prodotto. 15905620
Click to view available options
Dimensione della confezione:
7L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
Quantità
Dimensione della confezione
15905620
7 L
7L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Codice prodotto.
15905620
Fornitore
Solstice
N. del fornitore
322917L
Articolo soggetto a restrizioni
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
2,2,4-Trimethylpentane, Puriss. p.a., ≥99.5% (GC).
Honeywell Riedel-de Haen has over 200 years of history in producing high-purity chemicals. It is the leading brand offering High-Purity Solvents for dedicated applications.
Specifica
Materiale o nome chimico
2,2,4-Trimethylpentane
pH
No data available
Punto di fusione
-107°C
CAS
540-84-1
Colore
Colorless
Densità
0.69 g/cm3 (20°C)
Quantità
7 L
Punto d'infiammabilità
-12°C
Imballaggio
Returnable Stainless Steel Can
Forma fisica
Liquido
Linea di prodotti
Puriss. p.a.
Formula molecolare
C8H18
Formula lineare
(CH3 )2 CHCH2 C(CH3 )3
Pressione del vapore
55 hPa (21°C)
Numero MDL
MFCD00008943
Viscosità
No data available
Numero UN
UN1262
Beilstein
1696876
Sinonimo
Isooctane
Punti di ebollizione
99°C (1.013 hPa)
InChI Key
NHTMVDHEPJAVLT-UHFFFAOYSA-N
SMILES
CC(C)CC(C)(C)C
IUPAC Name
2,2,4-trimethylpentane
Molecular Weight (g/mol)
114.23
Percent Purity
≥99.50%
Grado
ACS
Vedi altri risultati
Mostra meno risultati
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy.
Informativa sulla privacy .
Individuate un'opportunità di miglioramento?