Learn More
2,2,4-Trimethylpentane, ACS, 99+%
Descrizione
Solvent, thinner, in determination of fuel octane numbers2,2,4-Trimethylpentane is used as a solvent in spectrophotometric analysis and organic synthesis. Due to its high antiknock octane number, it is widely employed as a standard reference fuel for octane ratings. It acts as an entrainer in azeotropic distillation as well as a thinner. It is involved as a processing aid in the petroleum industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2, 2, 4-Trimethylpentane |
| Punto di fusione | -107°C |
| Colore | Colorless |
| Densità | 0.692 g/cm3 at 20°C |
| Punti di ebollizione | 98°C to 99°C |
| Punto d'infiammabilità | -7°C (19°F) |
| Intervallo percentuale saggio | >99% |
| Odore | Nearly Odorless |
| Indice di rifrazione | 1.391 |
| Quantità | 1 L |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- 2,2,4-Trimethylpentane
- Pericolo
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P331-NON provocare il vomito.
- MIXTURE LIST-Contain: 2,2,4-Trimethylpentane