Learn More
2,2,4-Trimethylpentane, BAKER ANALYZED™ ACS, J.T. Baker™
Codice prodotto. 10614641 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
2.5 L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
10614641 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Codice prodotto. 10614641 Fornitore JT Baker N. del fornitore 8217.2500
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Exceeds ACS Specifications
Specifica
Punto di fusione -107°C
CAS 540-84-1
Colore Max. 10 (APHA)
Densità 0.692 g/cm³ (20°C)
Quantità 2.5 L
Punto d'infiammabilità -12°C
Residuo dopo l'evaporazione max. 0.001%
Intervallo percentuale saggio min. 99.0%
Formula molecolare C8H18
Numero MDL MFCD00008943
Punti di ebollizione 99.2°C (1013 hPa)
InChI Key NHTMVDHEPJAVLT-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)CC(C)(C)C
IUPAC Name 2,2,4-trimethylpentane
Molecular Weight (g/mol) 114.23