Learn More
2,2,4-Trimethylpentane, for HPLC, Thermo Scientific
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 30280921 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 L
Dimensione della confezione:
5L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30280921 5 L 5L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30280921 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore 268810050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    252.00€
    236.00€ / 5L
    Risparmia 16.00€
    6% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
Specifica
Punti di ebollizione 98°C
Quantità 5 L
Molecular Weight (g/mol) 114.23 g/mol
Percent Purity 99.50%
Grado HPLC
Forma fisica Liquid