Learn More
2,2,4-Trimethylpentane 95+%, for Residue Analysis, Distol™, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10224260 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10224260 1 L 1L
10060510 2.5 L 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Codice prodotto. 10224260 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore T/3608/15
Follow the Workflow - Explore the Savings
Usa il codice promozionale 27967
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Identificatori chimici
CAS 540-84-1
Formula molecolare C8H18
Molecular Weight (g/mol) 114.232
Numero MDL 8943
InChI Key NHTMVDHEPJAVLT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo isooctane, isobutyltrimethylmethane, pentane, 2,2,4-trimethyl, iso-octane, 2,4,4-trimethylpentane, unii-qab8f5669o, ch3 2chch2c ch3 3, 2, 2, 4-trimethylpentane, i-octane, isobutyltrimethylethane
PubChem CID 10907
ChEBI CHEBI:62805
IUPAC Name 2,2,4-trimethylpentane
SMILES CC(C)CC(C)(C)C
Specifica
Punto di fusione -107°C
Colore Colorless
Quantità 1 L
Imballaggio Amber Glass Bottle
Forma fisica Liquido
Pressione del vapore 51mbar at 20°C
Viscosità 0.51 mPaS at 22°C
Punti di ebollizione 98°C
Peso formulazione 114.23g/mol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,2,4-Trimethylpentane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P331-NON provocare il vomito.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.