Learn More
2,2':5',2'-Terthiophene, MedChemExpress
Codice prodotto. 16439176
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16439176 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16439176 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYN2048
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
MedChemExpress 2,2':5',2'-Terthiophene (α-Terthiophene) is an oligomer of the heterocycle thiophene. 2,2':5',2'-Terthiophene has been employed as building block for the organic semi-conductor polythiophene.
2,2':5',2'-Terthiophene (α-Terthiophene) is an oligomer of the heterocycle thiophene. 2,2':5',2'-Terthiophene has been employed as building block for the organic semi-conductor polythiophene.
Specifica
Materiale o nome chimico 2,2':5',2'-Terthiophene
Forma fisica Solid
CAS 1081-34-1
Colore Green Yellow
Quantità 100 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C12H8S3
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Sinonimo α-​Terthiophene α-Terthienyl Trithiophene
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (402.59 mM; Need ultrasonic)
SMILES C1(C2=CC=C(C3=CC=CS3)S2)=CC=CS1
Molecular Weight (g/mol) 248.39
Peso formulazione 248.39
Percent Purity 99.55%
Grado Research
Research purposes only