Learn More
2,2,5,5-Tetramethyl-3-pyrrolin-1-oxyl-3-carboxylic acid N-hydroxysuccinimide ester, 98+%
Codice prodotto. 15483157
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.25 g
1 g
Dimensione della confezione:
0.25g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15483157 0.25 g 0.25g
11335119 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15483157 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A17667.01
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 37558-29-5 | C13H17N2O5
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 37558-29-5
Formula molecolare C13H17N2O5
Numero MDL MFCD00066369
Specifica
Materiale o nome chimico 2,2,5,5-Tetramethyl-3-pyrrolin-1-oxyl-3-carboxylic acid N-hydroxysuccinimide ester
Punto di fusione 173°C to 177°C
Colore Yellow
Quantità 0.25 g
Peso formulazione 281.29
Percent Purity ≥98%
Forma fisica Crystalline Powder