Learn More
Alfa Aesar™ 2,2,5,5-Tetramethyl-3-pyrroline-3-carboxamide, 99%
Marca:  Alfa Aesar™ A18294.03
Dettagli aggiuntivi : CAS : 19805-75-5 Peso : 0.00100kg
Quantità 1g
Codice prodotto. 11395169
  • 26.32€ / 1g
Spedizione stimata
27-01-2021
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Applications
2,2,5,5-Tetramethyl-3-pyrroline-3-carboxamide may be used in the synthesis of 2,2,5,5-tetramethyl-3-pyrrolidinecarboxamide and 3-carbamoyl-2,2,5,5-tetramethyl-3-pyrrolin-1-yloxy free radical.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Stable under recommended storage conditions. Incompatible with oxidizing agents.
Specifica
Identificatori chimici
19805-75-5
168.24
ACFYUJLIWIDSFM-UHFFFAOYSA-N
88255
CC1(C=C(C(N1)(C)C)C(=O)N)C
C9H16N2O
MFCD00041846
2,2,5,5-tetramethyl-3-pyrroline-3-carboxamide, 2,2,5,5-tetramethyl-2,5-dihydro-1h-pyrrole-3-carboxamide, 1h-pyrrole-3-carboxamide, 2,5-dihydro-2,2,5,5-tetramethyl, 2,5-dihydro-2,2,5,5-tetramethyl-1h-pyrrole-3-carboxamide, 3-aminocarbonyl-2,2,5,5-tetramethy-3-pyrroline, maybridge3_000440, acmc-1c3ma, 3-carbamoyl-2,2,5,5-tetramethyl-3-pyrroline, 3-aminocarbonyl-2,2,5,5-tetramethyl-3-pyrroline
2,2,5,5-tetramethyl-1H-pyrrole-3-carboxamide
Specifica
2,2,5,5-Tetramethyl-3-pyrroline-3-carboxamide
1g
C9H16N2O
2,2,5,5-tetramethyl-3-pyrroline-3-carboxamide, 2,2,5,5-tetramethyl-2,5-dihydro-1h-pyrrole-3-carboxamide, 1h-pyrrole-3-carboxamide, 2,5-dihydro-2,2,5,5-tetramethyl, 2,5-dihydro-2,2,5,5-tetramethyl-1h-pyrrole-3-carboxamide, 3-aminocarbonyl-2,2,5,5-tetramethy-3-pyrroline, maybridge3_000440, acmc-1c3ma, 3-carbamoyl-2,2,5,5-tetramethyl-3-pyrroline, 3-aminocarbonyl-2,2,5,5-tetramethyl-3-pyrroline
ACFYUJLIWIDSFM-UHFFFAOYSA-N
2,2,5,5-tetramethyl-1H-pyrrole-3-carboxamide
88255
99%
179°C to 183°C
19805-75-5
MFCD00041846
Slightly soluble in water.
CC1(C=C(C(N1)(C)C)C(=O)N)C
168.24
168.24
Videos
SDS Documenti