Learn More
2,2,5,5-Tetramethyl-3-pyrroline-3-carboxamide, TRC
Codice prodotto. 30451944
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30451944 1 g -
30450306 5 g 5g
30453319 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30451944 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT3047501G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 19805-75-5
Formula molecolare C9 H16 N2 O
Molecular Weight (g/mol) 168.24
Sinonimo 3-Carbamoyl-2,2,5,5-Tetramethyl-3-Pyrroline
IUPAC Name 2,2,5,5-tetramethyl-1H-pyrrole-3-carboxamide
SMILES CC1(C)NC(C)(C)C(=C1)C(=O)N
Specifica
Materiale o nome chimico 2,2,5,5-Tetramethyl-3-pyrroline-3-carboxamide
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C9H16N2O/c1-8(2)5-6(7(10)12)9(3,4)11-8/h5,11H,1-4H3,(H2,10,12)
Peso formulazione 168.1263