Learn More
2,2,5,5-Tetramethyl-3-pyrroline-3-carboxamide, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | 2,2,5,5-Tetramethyl-3-pyrroline-3-carboxamide |
| Quantità | 500 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H16N2O/c1-8(2)5-6(7(10)12)9(3,4)11-8/h5,11H,1-4H3,(H2,10,12) |
| Peso formulazione | 168.1263 |