Learn More
2,2’-[5-(Dibromomethyl)benzene-1,3-diyl]bis(2-methylpropanenitrile), Mikromol™
Codice prodotto. 30050898
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30050898 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30050898 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM1250.070025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2,2’-[5-(Dibromomethyl)benzene-1,3-diyl]bis(2-methylpropanenitrile)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico alpha,alpha,alpha',alpha'-Tetramethyl-5-(dibromomethyl)-1,3-benzenediacetonitrile
CAS 1027160-12-8
Nomi componenti o analita alpha,alpha,alpha',alpha'-Tetramethyl-5-(dibromomethyl)-1,3-benzenediacetonitrile
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C15 H16 Br2 N2
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo 1,3-Benzenediacetonitrile, 5-(dibromomethyl)-α1,α1,α3,α3-tetramethyl-, 5-(Dibromomethyl)-α1,α1,α3,α3-tetramethyl-1,3-benzenediacetonitrile
InChI Formula InChI=1S/C15H16Br2N2/c1-14(2,8-18)11-5-10(13(16)17)6-12(7-11)15(3,4)9-19/h5-7,13H,1-4H3
SMILES CC(C)(C#N)c1cc(cc(c1)C(C)(C)C#N)C(Br)Br
IUPAC Name 2-[3-(2-cyanopropan-2-yl)-5-(dibromomethyl)phenyl]-2-methylpropanenitrile
Molecular Weight (g/mol) 384.11
Quantità 25 mg
Peso formulazione 381.968 g/mol