Learn More
2-(2,5-Dimethyl-1,3-thiazol-4-yl)acetic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10426492
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10426492 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10763853 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10426492 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore TL01023CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Identificatori chimici
CAS 306937-38-2
Formula molecolare C7H9NO2S
Molecular Weight (g/mol) 171.214
Numero MDL MFCD02677725
InChI Key FFPWICPYXBDRHM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-2,5-dimethylthiazol-4-yl acetic acid, 2-2,5-dimethyl-1,3-thiazol-4-yl acetic acid, 2,5-dimethyl-1,3-thiazol-4-yl acetic acid, 4-thiazoleacetic acid,2,5-dimethyl, dimethyl-1,3-thiazol-4-yl acetic acid, 2,5-dimethyl-thiazol-4-yl-acetic acid, 2-2,5-dimethyl-4-thiazolyl acetic acid, 2-dimethyl-1,3-thiazol-4-yl acetic acid, maybridge3_007546, 4-thiazoleaceticacid,2,5-dimethyl
PubChem CID 2747583
IUPAC Name 2-(2,5-dimethyl-1,3-thiazol-4-yl)acetic acid
SMILES CC1=C(N=C(S1)C)CC(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(2, 5-Dimethyl-1, 3-thiazol-4-yl)acetic acid
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 171.22
Percent Purity 97%